Przejdź do
1161586
USP
Cystyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Cystine, (R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cystine
manufacturer/tradename
USP
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny cystyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3300000NIST143DC8755
Cystyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161586
Cystyna
Cystine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3300000
Cystine
Cystine NIST® SRM® 143d
NIST143D
Cystine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
NIST® SRM® 143d
description
≥98% (TLC), crystalline
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
cystine
API family
cystine
API family
-
API family
-
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)