Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
daidzin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Astragalus Root
- Suchy ekstrakt z korzenia traganka
- Sproszkowany korzeń traganka
- Sproszkowany ekstrakt z izoflawonów sojowych
- Izoflawony sojowe w kapsułkach
- Izoflawony sojowe w tabletkach
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥95.0% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family daidzin | API family - | API family daidzin | API family - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?