Przejdź do
1162567
USP
Dalfamprydyna Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Di(pyridin-4-yl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dalfampridine
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
N(c2ccncc2)C(=O)Nc1ccncc1
InChI
1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-1-5-12-6-2-9)15-10-3-7-13-8-4-10/h1-8H,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
QRRGJASIECDXQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Dalfampridine Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Dalfampridine
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
116254511625561162454
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
form
solid
form
-
form
-
form
-
API family
dalfampridine
API family
dalfampridine
API family
dalfampridine
API family
dalfampridine
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dalfamprydyna Związek pokrewny C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)