Przejdź do
1163151
USP
Dantrolen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dantrolene
sodium salt hydrate sodium salt hemi(heptahydrate), 1-[(5­(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt hemi(heptahydrate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9N4NaO5 · 3.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dantrolene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
InChI key
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP dantrolenu sodu, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Dantrolene Sodium Capsules
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dantrolen
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)