Przejdź do
1165259
USP
Związek E związany z decytabiną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-1-(2-deoxy-α-D-erythropentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP
API family
decitabine
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
InChI key
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny Decitabine Related Compound E USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
116521511652601165226
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
mixture
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
packaging
-
API family
decitabine
API family
decitabine
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)