Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
demeclocycline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C1C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@H]2O
InChI
1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
InChI key
GVSJQNRGSCOSNJ-KBHRXELFSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family demeclocycline | API family demeclocycline | API family - | API family demeclocycline |
| agency USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. D0300000, traceable to USP 1170000 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demeklocyklina
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?