Przejdź do
1224959
USP
Mesylan dolasetronu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dolasetron mesylate monohydrate, Dolasetron methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O3 · CH4O3S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dolasetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.N21[C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC(C3)C(=O)C1)OC(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5.O
InChI
1S/C19H20N2O3.CH4O3S.H2O/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17;1-5(2,3)4;/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t11?,12-,13+,14+;;
InChI key
QTFFGPOXNNGTGZ-BHSFMSKKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1224960
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
agency
USP
agency
USP
API family
dolasetron
API family
dolasetron
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)