Przejdź do
1225306
USP
Dorzolamid Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride, (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide hydrochloride, N-Deethyldorzolamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O4S3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.85
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dorzolamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[S]1(=O)(=O)[C@H](C[C@@H](c2c1[s]c(c2)[S](=O)(=O)N)N)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
InChI key
VZLLBYYSCGNPPR-DPIOYBAHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Dorzolamide Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution (Roztwór okulistyczny chlorowodorku dorzolamidu i maleinianu tymololu)
  • Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution (roztwór okulistyczny chlorowodorku dorzolamidu)
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR8705BP10711225317
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
dorzolamide
API family
-
API family
dorzolamide
API family
dorzolamide
agency
USP
agency
traceable to USP 1225306
agency
BP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dorzolamid Związek pokrewny D
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)