Przejdź do
1231728
USP
Sproszkowany ekstrakt z jeżówki purpurowej
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Echinacea purpurea extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
powdered echinacea extract
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Sproszkowany ekstrakt z jeżówki purpurowej (Echinacea Purpurea Extract), wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, zgodnie z kompendiami USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Echinacea Species Dry Extract Tabletki
  • Echinacea Species proszek w kapsułkach
  • Suchy ekstrakt z jeżówki w kapsułkach
  • Sproszkowana Echinacea purpurea
  • Echinacea purpurea Korzeń
  • Echinacea purpurea Części nadziemne
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1231706BOTB90091605668
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Botanicalreference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BOTANICERT®
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
neat
API family
powdered echinacea extract
API family
powdered echinacea extract
API family
-
API family
rosemary extract
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
USP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)