Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eleutheroside
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2OC)C3OCC4C3COC4c5cc(c(c(c5)OC)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)OC)OC
InChI
1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15?,16?,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29?,30?,33+,34+/m1/s1
InChI key
FFDULTAFAQRACT-DVWYHDMESA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tabletki
- Suchy ekstrakt z korzenia i kłącza eleuthero
- Korzeń eleuthero i kłącze w proszku w kapsułkach
- Korzeń i kłącze eleuterozy
- Korzeń eleuthero i kłącze w proszku
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat |
| API family eleutheroside | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eleuterozyd E
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?