Przejdź do
1235274
USP
Enalaprilat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Enalaprilat dihydrate, (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O5 ·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
enalaprilat
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny enalaprilatu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Enalapril Maleate Tablets
  • Enalaprilat
  • Enalaprilat Injection
Biochem/physiol Actions
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator.
Enalaprilat is an inhibitor of angiotensin converting enzyme (ACE), antihypertensive, and a Bradykinin B1 receptor activator. Enalaprilat has nM potency versus ACE and also activates B1 receptors to release NO.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E9658PHR3440BP742
Enalaprilat United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235274
Enalaprilat
Enalaprilat British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP742
Enalaprilat
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
-
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
traceable to EP Y0000615, USP 1235274
agency
BP
API family
enalaprilat
API family
-
API family
-
API family
enalaprilat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalaprilat
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)