Przejdź do
1238498
USP
Dimer eptyfibatydu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N6-amidyno-N2-(3-merkaptopropionylo)-L-lizyloglicylo-L-α-aspartylo-L-tryptofilo-L-propylo-L-cysteinamid, cykliczny(1-1′),(6-6′)-bis(disulfid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
14 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eptifibatide
form
solid
mol wt
dimer 1663.93
packaging
pkg of 10 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Peptide family: Eptifibatide
A dimeric form of Eptifibatide that enhances its therapeutic properties.
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny Eptifibatide Dimer USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123850112385781238523
USP
USP
1238501
Eptifibatide
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
eptifibatide
API family
eptifibatide
API family
eptifibatide
API family
eptifibatide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)