Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
erythorbic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
169-172 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description FG | description 98% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Kosher, FG | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 169-172 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 169-172 °C (dec.) (lit.) | mp 169-172 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?