Przejdź do
1262801
USP
Etopabat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate, Ethopabate, Ethyl pabate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808914
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethopabate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
GOVWOKSKFSBNGD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny etopabatu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP145339961262823
Etopabat United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1262801
Etopabat
Ethopabate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP145
Ethopabate
Ethopabate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33996
Ethopabate
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
ethopabate
API family
ethopabate
API family
-
API family
ethopabate
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etopabat
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)