Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethyl oleate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description technical grade, 70% | description natural, ≥85% | description 98% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade technical grade | grade natural, Kosher | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| bp 216-218 °C/15 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg, 205-208 °C/760 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg | bp 216-218 °C/15 mmHg |
| refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?