Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6200,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etonogestrel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP 1268783 |
| Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information human ... PGR(5241) | Gene Information - |
| API family etonogestrel | API family - | API family desogestrel | API family etonogestrel |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etonogestrel
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?