Merck
1268819
USP
Fosforan etopozydu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5R,5aR,8aR,9S)-9-[4,6-O-(R)-Ethylidene-D-glucopyranosyloxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-[3,5-dimethoxy-4-(phosphonooxy)phenyl]furo[3’,4’:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H33O16P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etoposide
form
solid
manufacturer/tradename
USP
SMILES string
[P](=O)(Oc1c(cc(cc1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@@H]([C@@H](c6c2cc7c(c6)OCO7)O[C@@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](OC5)C)[C@@H]([C@H]4O)O)COC3=O)OC)(O)O
InChI
1S/C29H33O16P/c1-11-38-9-20-27(42-11)23(30)24(31)29(43-20)44-25-14-7-17-16(40-10-41-17)6-13(14)21(22-15(25)8-39-28(22)32)12-4-18(36-2)26(19(5-12)37-3)45-46(33,34)35/h4-7,11,15,20-25,27,29-31H,8-10H2,1-3H3,(H2,33,34,35)/t11-,15+,20-,21-,22+,23-,24-,25-,27-,29+/m1/s1
InChI key
LIQODXNTTZAGID-OCBXBXKTSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu etopozydu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fosforan etopozydu do wstrzykiwań
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)