Przejdź do
1269265
USP
Famotydyna Związek pokrewny F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
famotidine
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
mp
474.8-478.4 °F (246—248°C)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
InChI key
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Famotidine Related Compound F (Famotidine Impurity F) jest zanieczyszczeniem famotydyny, która jest hydrofilowym, kationowym antagonistą receptora histaminowego H2, skutecznie hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego u ludzi.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Związany z famotydyną związek F może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec pierwotny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami analitycznymi.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2908PHR29101443464
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
API family
famotidine
API family
famotidine
API family
famotidine
API family
miconazole
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotydyna Związek pokrewny F
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)