Przejdź do
1269924
USP
Związek B związany z fentanylem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Anilinopiperidine, 4-(Phenylamino)piperidine, N-Phenylpiperidin-4-amine, NSC 80678, Phenylpiperidin-4-yl amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Produkt 1269924 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fentanyl
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N1CCC(CC1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-10(5-3-1)13-11-6-8-12-9-7-11/h1-5,11-13H,6-9H2
InChI key
LKRMTUUCKBQGFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Fentanyl Related Compound B, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)