Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
flunixin
manufacturer/tradename
USP
mp
38-42 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 95% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| mp 38-42 °C (lit.) | mp 38-42 °C (lit.) | mp 38-42 °C (lit.) | mp 38-42 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluniksyna Związek pokrewny B
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?