Przejdź do
1287722
USP
Galaktozamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(+)-Galactosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.63
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3697825
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
galactosamine
form
powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Wzorzec referencyjny chlorowodorku galaktozaminy USP jest dostarczany w postaci dostarczonej i określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Galactosamine hydrochloride is used as a component in carbohydrate analysis related to glycosaminoglycan and heparin quantification. As a USP reference standard, it supports identity and content tests to ensure raw material quality, particularly for complex polysaccharide biologics.
The USP biologics carbohydrates category includes a variety of carbohydrate-based substances that are essential in the development and manufacturing of therapeutic products. These carbohydrates play crucial roles in biological processes and are often utilized as excipients, stabilizers, or active ingredients in pharmaceuticals. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of carbohydrate therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku galaktozaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Heparin Sodium
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Galactosamine hydrochloride USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued
Galactosamine hydrochloride USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1639G05001623659
USP
USP
1623659
Sucromalt
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
neat
form
powder
form
-
form
powder
form
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Galaktozamina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)