Przejdź do
1295877
USP
Glicylo-L-tyrozyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Glycyl-L-tyrosine dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tyrosine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CN.O.O
InChI
1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1
InChI key
VELZBUAWAUZDLF-WWPIYYJJSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny glicylo-ʟ-tyrozyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR343517050061191011
L-Tyrosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705006
L-Tyrosine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
tyrosine
API family
-
API family
tyrosine
API family
dicylomine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)