Przejdź do
1311306
USP
Homopolimer polipropylenu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Polypropylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
2057,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH3)]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2057,00 zł
Cena katalogowa2420,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
InChI key
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny homopolimeru polipropylenu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
427888427861428175
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Isotactic, average Mw ~250,000, average Mn ~67,000
description
Isotactic
description
Amorphous
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)