Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1623,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iopamidol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC(CO)CO)I)C(=O)NC(CO)CO)I)NC(=O)[C@@H](O)C
InChI
1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
InChI key
XQZXYNRDCRIARQ-LURJTMIESA-N
General description
Application
- Iopamidol Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family iopamidol | API family iopamidol | API family iopamidol | API family lorazepam |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1344702, traceable to Ph. Eur. I0329000 | agency traceable to USP 1370305 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iopamidol
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?