Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
itraconazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Itrakonazol
- Itrakonazol Kapsułki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format mixture | format neat | format mixture | format neat |
| API family itraconazole | API family - | API family abiraterone | API family - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?