Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levocetirizine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| agency USP | agency traceable to USP 1359958 | agency USP | agency traceable to USP 1359969 |
| API family levocetirizine | API family - | API family levocetirizine | API family cetirizine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amid lewocetyryzyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?