Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium oxide
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
2852 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Magnesium Oxide Capsules
- Tlenek magnezu tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT) | description BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT) | description (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, <100>, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm |
| application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) - | application(s) - | application(s) photonic precursors |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade reagent grade | grade reagent grade | grade - |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family magnesium oxide | API family - | API family - | API family - |
| application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) - | application(s) - | application(s) photonic precursors |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade reagent grade | grade reagent grade | grade - |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family magnesium oxide | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek magnezu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?