Przejdź do
1377010
USP
Meclizine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chlorobenzhydrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.68
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
meclizine
manufacturer/tradename
USP
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
InChI key
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Meclizine Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Meclizine Hydrochloride
  • Chlorowodorek cetyryzyny, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3034124982FLUH99C895DE
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
98%
description
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
meclizine
API family
meclizine
API family
-
API family
-
mp
58-60 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meclizine Related Compound A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)