Przejdź do
1427027
USP
Metylodopa Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyldopa
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej produkt. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej produkt.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1427038PHR2673Y0001374
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
methyldopa
API family
methyldopa
API family
methyldopa
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)