Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
10 mmHg ( 205 °C)
API family
methyl oleate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description technical grade, 70% | description analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade technical grade | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| vapor pressure 10 mmHg ( 205 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 205 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 205 °C) | vapor pressure 10 mmHg ( 205 °C) |
| refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 (lit.) | refractive index n20/D 1.452 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?