Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mirtazapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N21C(c3c(cccc3)Cc4c2nccc4)C(=O)N(CC1)C
InChI
1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(17(19)21)14-7-3-2-5-12(14)11-13-6-4-8-18-16(13)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
InChI key
NWXITVQAKIFZLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family mirtazapine | API family mirtazapine | API family mirtazapine | API family mirtazapine |
| agency USP | agency USP | agency traceable to USP 1444252 | agency USP |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?