Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nevirapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Nevirapine
- Nevirapine Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
- Newirapina zawiesina doustna
- Tabletki newirapiny
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family nevirapine | API family nevirapine | API family - | API family nevirapine |
| agency USP | agency - | agency - | agency traceable to USP 1460703, traceable to Ph. Eur. Y0000520 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nevirapina bezwodna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?