Przejdź do
1470004
USP
Octan noretyndronu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
19-Norethindrone acetate, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-acetate, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone 17-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norethindrone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny octanu noretyndronu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Tabletki z estradiolem i octanem noretyndronu
  • Octan noretyndronu
  • Octan noretyndronu i tabletki etynyloestradiolu
  • Octan noretyndronu tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP267N1225000PHR2534
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. N1225000, traceable to USP 1470004
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan noretyndronu
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)