Przejdź do
1478378
USP
Olmesartan medoksomil Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olmesartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4CCC)C(OC5=O)(C)C
InChI
1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
InChI key
JUQNVWFXORBZQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Olmesartan medoxomil Związek pokrewny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Olmesartan Medoxomil
  • Olmesartan Medoxomil Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product availableon our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use thisdigital equivalent on ChemisTwin® for your sample identityconfirmation and compound quantification (with digital external standard). AnNMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison againstyour sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR20161478367PHR1851
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
traceable to USP 1478378
agency
USP
agency
traceable to USP 1478367, traceable to Ph. Eur. Y0001405
API family
olmesartan
API family
olmesartan
API family
olmesartan
API family
olmesartan
Still not finding the right product?
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)