Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6320,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
palonosetron
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[N]21(=O)C[C@H](C(CC2)CC1)N3C[C@H]4CCCc5c4c(ccc5)C3=O
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-20(19)17-12-21(23)9-7-13(17)8-10-21/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2/t13?,15-,17-,21?/m1/s1
InChI key
IQQIWUDYGYXXEA-BGAFOXLKSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pkg of 30 mg, reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family palonosetron | API family palonosetron | API family palonosetron | API family palonosetron |
| agency USP | agency (Not traceable to any primary pharmacopeia standard) | agency USP | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny palonosetronu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?