Przejdź do
1494228
USP
Bromek pankuronium Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1′-(3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane-2β,16β-ylene)bis(1-methylpiperidinium) dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H56Br2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.60
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pancuronium 
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)O)CC3)C)CC2)C1)C)O)C
InChI
1S/C31H56N2O2.2BrH/c1-30-14-13-24-23(25(30)20-26(29(30)35)32(3)15-7-5-8-16-32)12-11-22-19-28(34)27(21-31(22,24)2)33(4)17-9-6-10-18-33;;/h22-29,34-35H,5-21H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-;;/m0../s1
InChI key
RKUFZQXWVPBFDX-LKRYSLHCSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Związek pokrewny bromku pankuronium Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Bromek pankuronium
  • Bromek pankuronium do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
149423914942401191011
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)