Przejdź do
1494240
USP
Bromek pankuronium Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,1′-(3α-Acetoxy-17β-hydroxy-5α-androstane-2β,16β-ylene)bis(1-methylpiperidinium) dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H58Br2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.63
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
5530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pancuronium 
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@](C3C(C4[C@@](C(C(C4)[N+]5(CCCCC5)C)O)(CC3)C)CC2)(C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-30-20-24-12-13-25-26(33(24,3)22-29(30)35(5)18-10-7-11-19-35)14-15-32(2)27(25)21-28(31(32)37)34(4)16-8-6-9-17-34;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32-,33-;;/m0../s1
InChI key
SUKULMJPMHYWKC-ASCUVKKQSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Bromek pankuronium Związany związek C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Bromek pankuronium
  • Bromek pankuronium do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14942391494228P0250000
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
pancuronium 
API family
pancuronium 
API family
pancuronium 
API family
pancuronium 
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)