Przejdź do
1494910
USP
Pantoprazol Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F2N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5358607
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pantoprazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pantoprazole Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Pantoprazole Sodium
  • Pantoprazol sodowy w tabletkach o opóźnionym uwalnianiu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pantoprazol Związek pokrewny B
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)