Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC1=CC=C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C=C1)CC(O)(C(=O)OCC3=CC=C(OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C=C3)CC(=O)OCC5=CC=C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C=C5
InChI
InChI=1S/C45H56O25/c46-15-27-32(51)35(54)38(57)41(68-27)65-24-7-1-21(2-8-24)18-62-30(49)13-45(61,44(60)64-20-23-5-11-26(12-6-23)67-43-40(59)37(56)34(53)29(17-48)70-43)14-31(50)63-19-22-3-9-25(10-4-22)66-42-39(58)36(55)33(52)28(16-47)69-42/h1-12,27-29,32-43,46-48,51-59,61H,13-20H2/t27-,28-,29-,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m1/s1
InChI key
WYKQPGOKTKQHQG-SHGJSZTHSA-N
General description
Analysis Note
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?