Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polysorbate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1547925 | agency BP |
| API family polysorbate | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysorbate 20
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?