Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
proguanil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.N(C(=NC(C)C)N)C(=NC(C)C)N
InChI
1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
InChI key
BKFUVMLPDXIDPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Również do stosowania z monografią USP, taką jak chlorowodorek proguanilu.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| agency USP | agency - | agency USP | agency USP |
| API family proguanil | API family - | API family proguanil | API family proguanil |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-(propan-2-yl)-1-[N'-(propan-2-yl)carbamimidamido]methanimidamide hydrochloride](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/9/8/161446098_w290.png)