Przejdź do
1585006
USP
Pirazynamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112306
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyrazinamide
manufacturer/tradename
USP
mp
189-191 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pyrazinamide USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Pyrazinamide Tablets
  • Złożona zawiesina doustna pirazynamidu
  • Tabletki ryfampicyny, izoniazydu i pirazynamidu
  • Tabletki chlorowodorku ryfampicyny, izoniazydu, pirazynamidu i etambutolu
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP906P7136P4050000
Pirazynamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1585006
Pirazynamid
Pyrazinamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP906
Pyrazinamide
Pyrazinamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P4050000
Pyrazinamide
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
189-191 °C (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
mp
189-191 °C (lit.)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirazynamid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)