Przejdź do
1592781
USP
Związek pokrewny kwetiapiny G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, NSC 653252
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6140,00 zł
5219,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.28
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
5219,00 zł
Cena katalogowa6140,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quetiapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)NC(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChI key
RTERDTBXBYNZIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Quetiapine Related Compound G USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR312215927921592737
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
API family
quetiapine
API family
quetiapine
API family
quetiapine
API family
quetiapine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny kwetiapiny G
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)