Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6460,00 zł 5491,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5491,00 zł
Cena katalogowa6460,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
quinine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N21C(CC(C(C2)C=C)CC1)C(=O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19H,1,7,9-10,12H2,2H3
InChI key
SRFCUPVBYYAMIL-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Quinidine Sulfate
- Quinine Sulfate
- Quinidine Gluconate
- Quinidine Gluconate Injection
- Quinidine Sulfate Tablets
- Quinine Sulfate Capsules
- Quinine Sulfate Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat |
| API family quinine | API family quinine |
| agency USP | agency BP |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?