Przejdź do
1598075
USP
Rabeprazol Związek pokrewny F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-{[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12ClN3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.78
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rabeprazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(Cc3nccc(c3C)Cl)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
RAPCQINSRSZSKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Rabeprazole Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Rabeprazole Sodium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR312515980311598053
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
traceable to USP 1598075
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rabeprazol Związek pokrewny F
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)