Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cannabis testing
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing |
| format neat | format neat | format neat | format multi-component solution |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency suitable for USP 467, traceable to USP 1601102, traceable to Ph. Eur. R0250000 |
microbialanalysis | microbialanalysis | soilwateranalysis, microbialanalysis | soilwateranalysis, microbialanalysis |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5 + 68-12-2
79-01-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?