Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rhodiola rosea
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Rhodiola rosea w proszku
- Sproszkowany ekstrakt z różeńca górskiego
- Rhodiola rosea
- Kapsułki Rhodiola rosea
- Rhodiola rosea Tabletki
- Nalewka z różeńca górskiego
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Botanical reference material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BOTANICERT® |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format neat | format matrix material |
| API family rhodiola rosea | API family - | API family ginseng | API family - |
| agency USP | agency BP | agency - | agency - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?