Przejdź do
1291719
USP
Suchy ekstrakt z korzenia i kłącza Panax Notoginseng
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ginseng
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Panax Notoginseng Root and Rhizome Dry Extract Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Tienchi Ginseng Root and Rhizome
  • Suchy ekstrakt z korzenia i kłącza żeń-szenia Tienchi
  • Suchy ekstrakt z korzenia i kłącza żeń-szenia Tienchi w kapsułkach
  • Tienchi Żeń-szeń Korzeń i Kłącze Suchy Ekstrakt Tabletki
  • Proszek z korzenia i kłącza żeń-szenia Tienchi
  • Tienchi Żeń-szeń Korzeń i Kłącze Proszek Kapsułki
  • Sproszkowany korzeń i kłącze żeń-szenia Tienchi Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
160258005115001Y0002305
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
secondary reference standard
description
HRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
-
API family
ginseng
API family
rhodiola rosea
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
BP
Klasa składowania
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)