Przejdź do
1605227
USP
Związek pokrewny ropinirolu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.82
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ropinirole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.N1c2c(c(ccc2)CCN(CCC)CCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
InChI key
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ropinirole Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ropinirole Hydrochloride
  • Ropinirole tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Tabletki ropinirolu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
160521611231351123146
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
API family
ropinirole
API family
ropinirole
API family
chlorpheniramine
API family
chlorpheniramine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny ropinirolu B
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)