Przejdź do
1609625
USP
Salmeterol Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
salmeterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3
InChI key
QHJWMYXXRZALKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
160961416096801441243
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
salmeterol
API family
salmeterol
API family
salmeterol
API family
metoprolol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)